Merck
35807
Sigma-Aldrich
4,5-Dichloro-3H-1,2-dithiol-3-one
technical, ≥90% (AT)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3Cl2OS2
Número de CAS:
Peso molecular:
187.07
Beilstein:
1342220
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
grado
technical
Ensayo
≥90% (AT)
mp
52-56 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC1=C(Cl)C(=O)SS1
InChI
1S/C3Cl2OS2/c4-1-2(5)7-8-3(1)6
Clave InChI
QGSRKGWCQSATCL-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)