Merck
34569
Supelco
Propachlor-(isopropyl-d7)
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2-Chloro-N-isopropyl-d7-acetanilide, N-Isopropyl-d7-N-phenyl-chloroacetamide, Propachlor-d7
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11D7H7ClNO
Peso molecular:
218.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
cadena SMILES
ClCC(N(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C11H14ClNO/c1-9(2)13(11(14)8-12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3/i1D3,2D3,9D
Clave InChI
MFOUDYKPLGXPGO-SCENNGIESA-N
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)