Merck
34555
Supelco
2-(Thiocyanatomethylthio)benzothiazole
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
(1,3-Benzothiazol-2-ylthio)methyl thiocyanate, 2-(Thiocyanatomethylthio)-1,3-benzothiazole, Benthiazole, TCMTB, Thiocyanic acid 2-(benzothiazolylthio)methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6N2S3
Número de CAS:
Peso molecular:
238.35
Beilstein:
1213014
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
agriculture
environmental
cadena SMILES
N#CSCSC1=NC(C=CC=C2)=C2S1
InChI
1S/C9H6N2S3/c10-5-12-6-13-9-11-7-3-1-2-4-8(7)14-9/h1-4H,6H2
Clave InChI
TUBQDCKAWGHZPF-UHFFFAOYSA-N
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Angela R Buckalew et al.
Archives of toxicology, 94(3), 873-885 (2020-02-18)
The Fischer rat thyroid follicular cell line (FRTL-5) endogenously expresses the sodium-iodide symporter (NIS) and has been used to identify environmental chemicals that perturb thyroid hormone homeostasis by disruption of NIS-mediated iodide uptake. Previously, a high-throughput radioactive iodide uptake (RAIU)