Merck
34512
Supelco
Flufenacet Metabolite FOE5043
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
({2-[(4-Fluorophenyl)(isopropyl)amino]-2-oxoethyl}sulfinyl)acetic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H16FNO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
301.33
UNSPSC Code:
77101502
NACRES:
NA.24
El producto 34512 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CC=C(N(C(C)C)C(CS(CC(O)=O)=O)=O)C=C1
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)