Merck
34301
Supelco
Dimethyltin dichloride
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
Dichlorodimethylstannane, Dichlorodimethyltin
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2SnCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
219.69
Beilstein:
4123349
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
101-106 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
C[Sn](C)(Cl)Cl
InChI
1S/2CH3.2ClH.Sn/h2*1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
PKKGKUDPKRTKLJ-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Órganos de actuación
Immune system,Nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)