34109
Meloxicam-d3
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
4-Hydroxy-2-(methyl-d3)-1,1-dioxo-benzo[e]-1,2-thiazine-3-carboxylic acid (5-methyl-2-thiazolyl)amide
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])N1C(C(=O)Nc2ncc(C)s2)=C(O)c3ccccc3S1(=O)=O
InChI
1S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,18H,1-2H3,(H,15,16,19)/i2D3
Clave InChI
ZRVUJXDFFKFLMG-BMSJAHLVSA-N
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)