Merck
34043
Supelco
Haloxyfop P-methyl solution
100 μg/mL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
(R)-2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyloxy]phenoxy}propanoic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H13ClF3NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
375.73
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
100 μg/mL in acetonitrile
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2ncc(cc2Cl)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C16H13ClF3NO4/c1-9(15(22)23-2)24-11-3-5-12(6-4-11)25-14-13(17)7-10(8-21-14)16(18,19)20/h3-9H,1-2H3/t9-/m1/s1
Clave InChI
MFSWTRQUCLNFOM-SECBINFHSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sunwoo Park et al.
Comparative biochemistry and physiology. Toxicology & pharmacology : CBP, 233, 108761-108761 (2020-04-15)
Haloxyfop-P-methyl, an aryloxyphenoxypropionate herbicide, is widely used to eliminate unwanted plants by inhibiting lipid synthesis and inducing oxidative stress. Since haloxyfop-P-methyl targets are limited within plants, few negative side effects on non-target crops have been reported. However, dissolved haloxyfop-P-methyl in