Merck
33842
Supelco
HT-2 Toxin-13C22 solution
25 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C22H32O8
Número de CAS:
Peso molecular:
446.32
Número CE:
Código UNSPSC:
85151701
grado
analytical standard
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
disponibilidad
not available in USA
concentración
25 μg/mL in acetonitrile
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
cambio de masa
M+22
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C](=O)O[13C@H]1[13CH2][13C@@]2([13CH2]O[13C]([13CH3])=O)[13C@H](O[13C@@H]3[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C]2([13CH3])[13C]34[13CH2]O4)[13CH]=[13C]1[13CH3]
Descripción general
Certan Vial
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
2 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)