Merck
337897
Sigma-Aldrich
Mercury(II) acetate
97%
Sinónimos:
Mercuric acetate
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3COO)2Hg
Número de CAS:
Peso molecular:
318.68
Beilstein/REAXYS Number:
3563831
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
assay
97%
mp
179-182 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)O[Hg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Hg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI key
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)