Merck
33567
Supelco
2-[4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenoxy-3,5-d2]ethanol solution
10 μg/mL in acetone, analytical standard
Sinónimos:
2-[4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenoxy-3,5-d2]ethanol, 3,6,3-Nonylphenol-monoethoxylate, 363-NP1EO-D2, 4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenol-3,5-d2-monoethoxylate, 4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol monoethoxylate-d2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17D2H26O2
Número de CAS:
Peso molecular:
266.42
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
10 μg/mL in acetone
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
single component solution
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]c1cc(OCCO)cc([2H])c1C(C)(CC)CCC(C)C
InChI
1S/C17H28O2/c1-5-17(4,11-10-14(2)3)15-6-8-16(9-7-15)19-13-12-18/h6-9,14,18H,5,10-13H2,1-4H3/i6D,7D
Clave InChI
QRFCMJANHDRHEH-QFIQSOQBSA-N
Descripción general
Certan Vial
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - Information refers to the main ingredient.
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - Information refers to the main ingredient.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Anika L Dzierlenga et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 50(6), 722-732 (2019-11-05)
Poly- and perfluorinated alkyl substances (PFAS) are environmentally persistent chemicals associated with many adverse health outcomes. The National Toxicology Program evaluated the toxicokinetics (TK) of several PFAS to provide context for toxicologic findings.Plasma TK parameters and tissue (liver, kidney, brain)
Protocolos
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.