Merck
334138
Sigma-Aldrich
1-(4-Hydroxyphenyl)-2,4,6-triphenylpyridinium hydroxide inner salt hydrate
97%
Sinónimos:
ET(1)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H21NO · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
399.48 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
193-195 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].[O-]c1ccc(cc1)-[n+]2c(cc(cc2-c3ccccc3)-c4ccccc4)-c5ccccc5
InChI
1S/C29H21NO.H2O/c31-27-18-16-26(17-19-27)30-28(23-12-6-2-7-13-23)20-25(22-10-4-1-5-11-22)21-29(30)24-14-8-3-9-15-24;/h1-21H;1H2
InChI key
HQSBVGMHCCDFTK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)