Merck
32977
Supelco
Terbutryn-d5
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
N-tert-Butyl-N′-ethyl-d5-6-methylthio-1,3,5-triazine-2,4-diamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10D5H14N5S
Peso molecular:
246.39
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
El producto 32977 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
cadena SMILES
[2H]C([2H])(C([2H])([2H])[2H])NC1=NC(SC)=NC(NC(C)(C)C)=N1
InChI
1S/C10H19N5S/c1-6-11-7-12-8(15-10(2,3)4)14-9(13-7)16-5/h6H2,1-5H3,(H2,11,12,13,14,15)/i1D3,6D2
Clave InChI
IROINLKCQGIITA-YRYIGFSMSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)