32860
Isofenphos solution
100 μg/mL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2-(Ethoxy-isopropylamino-thiophosphoryloxy)benzoic acid isopropyl ester
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
100 μg/mL in acetonitrile
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOP(=S)(NC(C)C)Oc1ccccc1C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C15H24NO4PS/c1-6-18-21(22,16-11(2)3)20-14-10-8-7-9-13(14)15(17)19-12(4)5/h7-12H,6H2,1-5H3,(H,16,22)
Clave InChI
HOQADATXFBOEGG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Animal liver samples by gas chromatography coupled to electron ionization-tandem mass spectrometry (GC-EI-MS/MS) operating with triple quadrupole (QqQ) analyzer.
- Food samples by GC-QqQ-MS/MS as well as GC in conjunction with ion-trap tandem mass spectrometry (IT-MS/MS).
- Olive oil samples by size-exclusion chromatography (SEC) extraction followed by GC-MS.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
42.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
6 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)