Merck
32844
Supelco
Tetramisole-d5 hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
(±)-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenyl-d5-imidazo[2,1-b]thiazole hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11D5H7N2S · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
245.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C2CN3CCSC3=N2
InChI
1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H/i1D,2D,3D,4D,5D;
Clave InChI
LAZPBGZRMVRFKY-GWVWGMRQSA-N
Descripción general
Tetramisole-d5 hydrochloride is an isotopically labeled compound of tetramisole.
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Tetramisole-d5 hydrochloride may be used as an internal standard for the determination of levamisole in milk samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Información legal
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Control of levamisole residues in milk using a validated liquid chromatography-tandem mass spectrometry method.
Bilandzic N, et al.
Mljekarstvo/Dairy, 66(2) (2016)