32555
Xylazine-d6
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2-(2,6-Dimethyl-d6-phenylamino)-5,6-dihydro-4H-thiazine
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])c1cccc(c1NC2=NCCCS2)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H16N2S/c1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)/i1D3,2D3
Clave InChI
BPICBUSOMSTKRF-WFGJKAKNSA-N
Aplicación
- Rat brain samples by liquid-liquid extraction (LLE) and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
- Water samples by isotope-dilution liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?