32524
Isotianil
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
3,4-Dichloro-2′-cyano-1,2-thiazole-5-carboxanilide, 3,4-Dichloro-N-(2-cyanophenyl)-5-isothiazolecarboxamide
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
Clc1nsc(C(=O)Nc2ccccc2C#N)c1Cl
InChI
1S/C11H5Cl2N3OS/c12-8-9(18-16-10(8)13)11(17)15-7-4-2-1-3-6(7)5-14/h1-4H,(H,15,17)
Clave InChI
WLPCAERCXQSYLQ-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)