32432
Dimefluthrin
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COCc1c(F)c(F)c(COC(=O)C2C(\C=C(/C)C)C2(C)C)c(F)c1F
InChI
1S/C19H22F4O3/c1-9(2)6-12-13(19(12,3)4)18(24)26-8-11-16(22)14(20)10(7-25-5)15(21)17(11)23/h6,12-13H,7-8H2,1-5H3
Clave InChI
OOWCJRMYMAMSOH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Indoor air samples by gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS) operating in negative chemical ionization (NCI) mode.[1]
- Agricultural sediment samples by GC/MS.[2]
Información legal
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)