Merck
32391
Supelco
Flucarbazone sodium
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
Flucarbazone sodium salt, 4,5-Dihydro-3-methoxy-4-methyl-5-oxo-N-(2-trifluoromethoxyphenylsulfonyl)-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H10F3N4NaO6S
Número de CAS:
Peso molecular:
418.28
Código UNSPSC:
12352202
grado
analytical standard
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
InChI
1S/C12H11F3N4O6S.Na/c1-18-10(24-2)16-19(11(18)21)9(20)17-26(22,23)8-6-4-3-5-7(8)25-12(13,14)15;/h3-6H,1-2H3,(H,17,20);/q;+1/p-1
Clave InChI
UOUXAYAIONPXDH-UHFFFAOYSA-M
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)