32208
Diethylene glycol dimethyl ether
puriss., absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.005%), ≥99.5% (GC)
Sinónimos:
2-Methoxyethyl ether, Bis(2-methoxyethyl) ether, Dimethyldiglycol, ‘Diglyme’
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
4.6 (vs air)
presión de vapor
3 mmHg ( 20 °C)
grado
absolute
puriss.
Ensayo
≥99.5% (GC)
temp. de autoignición
370 °F
calidad
over molecular sieve (H2O ≤0.005%)
lim. expl.
17.4 %
índice de refracción
n20/D 1.408 (lit.)
n20/D 1.408
bp
162 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
densidad
0.944 g/mL at 20 °C (lit.)
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COCCOCCOC
InChI
1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Opcional
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?