Merck
32148
Supelco
Methasulfocarb
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
S-4-(Mesyloxy)phenyl methyl(thiocarbamate), S-[4-[(Methylsulfonyl)oxy]phenyl] N-methylcarbamothioate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11NO4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
261.32
Beilstein:
2219123
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
CNC(=O)Sc1ccc(OS(C)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO4S2/c1-10-9(11)15-8-5-3-7(4-6-8)14-16(2,12)13/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
Clave InChI
IXJOSTZEBSTPAG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)