31637
Benfuresate
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCS(=O)(=O)Oc1ccc2OCC(C)(C)c2c1
InChI
1S/C12H16O4S/c1-4-17(13,14)16-9-5-6-11-10(7-9)12(2,3)8-15-11/h5-7H,4,8H2,1-3H3
Clave InChI
QGQSRQPXXMTJCM-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)