Merck
31548
Supelco
Fenchlorazol-ethyl
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
Ethyl 1-(2,4-dichlorophenyl)-5-(trichloromethyl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H8Cl5N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
403.48
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
CCOC(=O)c1nc(n(n1)-c2ccc(Cl)cc2Cl)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C12H8Cl5N3O2/c1-2-22-10(21)9-18-11(12(15,16)17)20(19-9)8-4-3-6(13)5-7(8)14/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
GMBRUAIJEFRHFQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Productos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)