31091
4,4′-DDOH
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2,2-Bis(4-chlorophenyl)-1-ethanol
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
cadena SMILES
OCC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H12Cl2O/c15-12-5-1-10(2-6-12)14(9-17)11-3-7-13(16)8-4-11/h1-8,14,17H,9H2
Clave InChI
ZVIDYKRNLNAXFT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)