30194
m-Tolualdehyde
analytical standard
Sinónimos:
3-Methylbenzaldehyde
About This Item
grado
analytical standard
Ensayo
≥97.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refracción
n20/D 1.541 (lit.)
n20/D 1.542
bp
199 °C (lit.)
80-82 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
1.021 g/mL at 20 °C
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
[H]C(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H8O/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-6H,1H3
Clave InChI
OVWYEQOVUDKZNU-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
83 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)