Merck
30160
Sigma-Aldrich
L-Cysteine methyl ester hydrochloride
puriss., ≥99.0% (RT)
About This Item
Fórmula lineal:
HSCH2CH(NH2)COOCH3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
171.65
Beilstein:
3685824
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
grado
puriss.
Ensayo
≥99.0% (RT)
actividad óptica
[α]20/D −2.1±0.2°, c = 10% in methanol
mp
~140 °C
142 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)CS
InChI
1S/C4H9NO2S.ClH/c1-7-4(6)3(5)2-8;/h3,8H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m0./s1
Clave InChI
WHOHXJZQBJXAKL-DFWYDOINSA-N
Otras notas
Used e.g. in the synthesis of peptides; Preparation of thiazolidine-4-carboxylates with carbonyl compounds
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
J.E. Baldwin et al.
Tetrahedron Letters, 27, 3461-3461 (1986)
D. Chiarino et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 26, 589-589 (1989)
Y. Hamada et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 1252-1252 (1987)
M.D. Threadgill et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 2940-2940 (1989)