292664
N-tert-Butyl-α-(2-sulfophenyl)nitrone sodium salt
95%
Sinónimos:
2-SPBN sodium salt, 2-Sulfonatophenyl tert-butyl nitrone sodium salt
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
form
powder or crystals
mp
246 °C (dec.) (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CC(C)(C)[N+](\[O-])=C\c1ccccc1S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C11H15NO4S.Na/c1-11(2,3)12(13)8-9-6-4-5-7-10(9)17(14,15)16;/h4-8H,1-3H3,(H,14,15,16);/q;+1/p-1/b12-8-;
InChI key
LAIQBHGUFDAJKL-JCTPKUEWSA-M
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?