29230
Cyclohexene
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Sinónimos:
Tetrahydrobenzene
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
2.8 (vs air)
presión de vapor
160 mmHg ( 20 °C)
grado
puriss. p.a.
Ensayo
≥99.5% (GC)
temp. de autoignición
590 °F
contiene
~0.01% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
lim. expl.
5 %
residuo de evap.
≤0.005%
índice de refracción
n20/D 1.446 (lit.)
n20/D 1.446
bp
83 °C (lit.)
mp
−104 °C (lit.)
densidad
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
cadena SMILES
C1CCC=CC1
InChI
1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2
Clave InChI
HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)