Merck
28078
Supelco
9,11-Didehydrooestriol
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
Estra-1,3,5,9(11)-tetraene-3,16α,17β-triol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H22O3
Número de CAS:
Peso molecular:
286.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
cadena SMILES
[H][C@@]12CCc3cc(O)ccc3C1=CC[C@]4(C)[C@@H](O)[C@H](O)C[C@@]24[H]
InChI
1S/C18H22O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5-6,8,14-17,19-21H,2,4,7,9H2,1H3/t14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
Clave InChI
ZWHFPHWLYUMTGY-WKULXVSPSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)