Documentos clave
26710-U
Hamilton® needles for RN syringes, blunt tip
volume 250-10000 μL, needle size 16 ga (blunt tip), blunt tip (PEEK), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiales
blunt tip PEEK needle (point style 3)
tamaño de la aguja
16 ga (blunt tip)
descripción
replacement needle
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 8650-01
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
250-10000 μL
compatibilidad
for use with Hamilton 250μL-10mL syringe
for use with Rheodyne Injection Valves
Nota al pie de página
Polietereter cetona (PEEK)
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)