Documentos clave
26215
Jeringa Hamilton® modificada Microliter, aguja extraíble
7000.5 ASRN, volume 0.5 μL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.)
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 2,735.00
MXP 2,735.00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 2,735.00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
MXP 2,735.00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Materiales
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamaño de la aguja
26s ga (cone tip)
Características
needle type ASRN (removable needle)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 86274
aguja L
43 mm (1.71 in.)
volumen
0.5 μL
Categorías relacionadas
Descripción general
Las muestras se encuentran en las agujas.
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.[1] Syringes can be replaceable or cemented.[2]
Aplicación
It may be used during rapid analysis of methoxyacetophenone and anisaldehye isomers in urine samples using dynamic liquid phase nanoextraction coupled to GC/MS.[3]
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Kevin Robards, P.E. Jackson, Paul A. Haddad
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 02-Dec, 83-83 (2012)
Dynamic liquid phase nanoextraction coupled to GC/MS for rapid analysis of methoxyacetophenone and anisaldehye isomers in urine.
Wu, Hui?Fen, and Jyh?Hao Yen
Journal of Separation Science, 31.12, 2295-2302 (2008)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)