Merck
24510
Sigma-Aldrich
Chloroacetic acid
puriss., ≥99.0% (T)
Sinónimos:
Monochloroacetic acid
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
94.50
Beilstein:
605438
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
densidad de vapor
3.26 (vs air)
presión de vapor
0.75 mmHg ( 20 °C)
grado
puriss.
Ensayo
≥99.0% (T)
Formulario
solid
residuo de ign.
≤0.05%
bp
189 °C (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
60-63 °C
cadena SMILES
CC(C)C[C@@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
OC(=O)CCl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
Clave InChI
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Reagent for the gravimetric det. of zirconium
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
258.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
126 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
G. Norwitz
Analytica Chimica Acta, 35, 491-491 (1966)
The crystal and molecular structures of trinuclear vanadium and chromium complexes with chloroacetic acid.
Glowiak T, et al.
Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. Serie des Sciences Chimiques, 25(5), 359-371 (1977)
Yang Yu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(12), 3508-3510 (2007-05-11)
A simple and effective synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one derivatives from aldehydes, 1,3-dicarbonyl compounds and urea or thiourea using chloroacetic acid as catalyst under solvent-free conditions is described. Compared with the classical Biginelli reaction conditions, this new method has the advantage of
The use of chloroacetic acid in the mitsunobu reaction.
Saiah M, et al.
Tetrahedron Letters, 33(30), 4317-4320 (1992)
Devang Odedra et al.
Acta biomaterialia, 7(8), 3027-3035 (2011-05-24)
A key challenge in tissue engineering is overcoming cell death in the scaffold interior due to the limited diffusion of oxygen and nutrients therein. We here hypothesize that immobilizing a gradient of a growth/survival factor from the periphery to the