24201-M
Acetona
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, ≥99% (GC)
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
2 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
184 mmHg ( 20 °C)
grado
puriss.
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
calidad
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
lim. expl.
13.2 %
técnicas
GC/GC: suitable
impurezas
acidity or alkalinity, complies
reducing matter, complies
related subst., complies (GC)
residual solvents, complies
water-insoluble matter, complies
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.0002% benzene (GC)
≤0.002% non-volatile matter
≤0.05% 2-propanol (GC)
≤0.05% methanol (GC)
≤0.3% water (Karl Fischer)
índice de refracción
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
densidad
0.790-0.792 g/mL at 20 °C
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
idoneidad
complies for appearance of solution
complies for identity (IR)
Formato
neat
cadena SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Clave InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Ozonolysis of alkenes to aldehydes or ketones in the presence of solubilized water.
- Catalyst-free glycerolysis of sunflower oil to synthesize partial glycerides.
- Free radical polymerization of styrene to synthesize polystyrene.
- Lipase-catalyzed esterification of isoascorbic acid with palmitic acid to form isoascorbyl palmitate.
Características y beneficios
- Relatively low toxicity compared to other industrial solvents
- Highly volatile
- Ozone-stable solvent
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?