Merck
22709
Sigma-Aldrich
Quinuclidine
purum, ≥97.0% (NT)
Sinónimos:
1-Azabicyclo[2.2.2]octane, ABCO
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H13N
Número de CAS:
Peso molecular:
111.18
Beilstein/REAXYS Number:
103111
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
vapor pressure
1.5 mmHg ( 20 °C)
grade
purum
assay
≥97.0% (NT)
mp
155-160 °C
157-160 °C (lit.)
SMILES string
C1CN2CCC1CC2
InChI
1S/C7H13N/c1-4-8-5-2-7(1)3-6-8/h7H,1-6H2
InChI key
SBYHFKPVCBCYGV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Werner J Geldenhuys et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(16), 4870-4877 (2010-07-20)
The high affinity neuronal choline transporter (CHT1) is responsible for the uptake of choline into the pre-synaptic terminal of cholinergic neurons. Considering our past experience with modeling the blood-brain barrier choline transporter (BBBCHT) as drug delivery vector to the CNS