Merck
21578
Needle Cleaning Kit
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 3,500.00
MXP 3,500.00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 3,500.00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
MXP 3,500.00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
fabricante / nombre comercial
Hamilton 76620
envase
1 ea of
Descripción general
Formulated specifically for GC syringes.
Perfect for cleaning small orifices such as FID jets and syringe needles. This kit includes one 70 mL bottle (makes 700 mL of cleaning solution), ten wires in each of five sizes (0.076 to 0.306 mm O.D.), and instructions.
Packaged in a reusable box that prevents wires from being damaged during storage.
Cleaning wires (O.D.)Use to clean needle gauges
0.089 mm26s, 31-33
0.126 mm22s, 25s, 28-30
0.167 mm27
0.207 mm24-26 mm
0.306 mm22, 23 and larger
Aplicación
Needle Cleaning Kit may be used as first aid kit for syringe to insure its accuracy and prolonged life.[1]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Analytical chemists at the launch pad.
Bennett, Helein D.
Analytical Chemistry, 49.3, 322A-326A (1977)