Merck
21510
Sigma-Aldrich
ε-Caprolactone
purum, ≥99.0% (GC)
Sinónimos:
2-Oxepanone, 6-Caprolactone monomer, 6-Hexanolactone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
114.14
Beilstein:
106919
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
densidad de vapor
3.9 (vs air)
presión de vapor
0.01 mmHg ( 20 °C)
grado
purum
Ensayo
≥99.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.463 (lit.)
n20/D 1.463
bp
97-98 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1CCCCCO1
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
Clave InChI
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CYP1A2(1544)
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)