Merck
21286
Supelco
(+)-Camphanic acid chloride
for chiral derivatization, ≥97.0%
Sinónimos:
(1R)-4,7,7-Trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo[2.2.1]heptane-1-carbonyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H13ClO3
Número de CAS:
Peso molecular:
216.66
Beilstein:
4842302
Número MDL:
Código UNSPSC:
23151817
ID de la sustancia en PubChem:
grado
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
Línea del producto
ChiraSelect
Ensayo
≥97.0% (AT)
≥97.0%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +18±1°, c = 2% in carbon tetrachloride
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
mp
67-70 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC1(C)[C@]2(C)CC[C@]1(OC2=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C10H13ClO3/c1-8(2)9(3)4-5-10(8,6(11)12)14-7(9)13/h4-5H2,1-3H3/t9-,10+/m1/s1
Clave InChI
PAXWODJTHKJQDZ-ZJUUUORDSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)