Merck
211001
Sigma-Aldrich
Acid Alizarin Violet N
Dye content 50 %
Sinónimos:
Acid Chrome Violet K, Mordant Violet 5
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H11N2NaO5S
Número de CAS:
Peso molecular:
366.32
Número de índice de color:
15670
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
composición
Dye content, 50%
λmáx.
501 nm
cadena SMILES
[Na+].Oc1ccc(cc1\N=N\c2c(O)ccc3ccccc23)S([O-])(=O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)