Merck
210374
Sigma-Aldrich
Acid Yellow 42
Dye content 25 %
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H24N8Na2O8S2
Número de CAS:
Peso molecular:
758.69
Número de índice de color:
22910
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
composición
Dye content, 25%
mp
263 °C (dec.) (lit.)
λmáx.
410 nm
cadena SMILES
[Na+].[Na+].CC1=NN(C(=O)C1\N=N\c2ccc(-c3ccc(cc3S([O-])(=O)=O)\N=N\C4C(C)=NN(C4=O)c5ccccc5)c(c2)S([O-])(=O)=O)c6ccccc6
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)