Merck
20860
Supelco
Cadion
for spectrophotometric det. of Cd, Ni, ≥98.0%
Sinónimos:
1-(4-Nitrophenyl)-3-(4-phenylazophenyl)triazene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H14N6O2
Número de CAS:
Peso molecular:
346.34
Beilstein:
935340
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41115717
ID de la sustancia en PubChem:
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (TLC)
≥98.0%
Formulario
powder
calidad
for spectrophotometric det. of Cd, Ni
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)\N=N\Nc2ccc(cc2)\N=N\c3ccccc3
InChI
1S/C18H14N6O2/c25-24(26)18-12-10-17(11-13-18)22-23-21-16-8-6-15(7-9-16)20-19-14-4-2-1-3-5-14/h1-13H,(H,21,22)/b20-19+
Clave InChI
SMMIDVLUFMPWFN-FMQUCBEESA-N
Aplicación
Cadion along with p-nitrobenzenediazoaminobenzene-p-azobenzene and Triton X-100 may be used in determination of Cadmium by dual-wavelength spectrophotometry.[1]
Otras notas
Reagent for the determination of Cadmium(II)[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
H Watanabe et al.
Talanta, 26(10), 959-961 (1979-10-01)
Cadmium has been determined by dual-wavelength spectrophotometry with cadion, p-nitrobenzenediazoaminobenzene-p-azobenzene, and a non-ionic surfactant, Triton X-100. Cadion and its cadmium chelate are dissolved in a micellar solution of the surfactant. The absorbance difference at the wavelength of maximum absorption of