20800
8-Butyryloxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt
for fluorescence, ≥95.0% (TLC)
Sinónimos:
Trisodium 8-butyryloxypyrene-1,3,6-trisulfonate
About This Item
grado
for fluorescence
Ensayo
≥95.0% (TLC)
mp
240-250 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
methanol: soluble
fluorescencia
λex 460 nm; λem 510 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
idoneidad
suitable for fluorescence
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].CCCC(=O)Oc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)