19355
10-Hydroxydecyl butyrate
Selectophore™, ≥98.0%
Sinónimos:
ETH 264
About This Item
Línea del producto
Selectophore™
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
≥98.0%
índice de refracción
n20/D 1.448
densidad
0.932 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCC(=O)OCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C14H28O3/c1-2-11-14(16)17-13-10-8-6-4-3-5-7-9-12-15/h15H,2-13H2,1H3
Clave InChI
KKIBZIXNDVWPDF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Otras notas
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)