Merck
18284
Millipore
Legionella Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
41106200
El producto 18284 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
Nivel de calidad
aplicaciones
environmental
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Legionella spp.
Descripción general
An antimicrobial supplement recommended for the selective isolation of Legionella species
Componentes
(per vial, sufficient for 500 ml medium):
Colistin sulphate 7500 U
Vancomycin 2.5 mg
Trimezhoprim 1.25 mg
Amphotericin B 1.25 mg
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)