Merck
181412
Supelco
Poly(butyl acrylate) solution
25 wt. % in toluene, analytical standard, average Mw 60,000 (Typical), average Mn 20,000 (Typical)
About This Item
Fórmula lineal:
(C7H12O2)n
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
1.2 (37 °C, vs air)
temp. de autoignición
997 °F
mol peso
average Mn 20,000 (Typical)
average Mw 60,000 (Typical)
composición
solids, 25-30 wt. %
concentración
25 wt. % in toluene
técnicas
gel permeation chromatography (GPC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.466 (lit.)
temperatura de transición
Tg -49 °C
Formato
single component solution
cadena SMILES
CCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
Clave InChI
CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Unit weight does not include weight of solvent.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)