17786
Geraldol
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
3′-Methoxy-3,7,4′-trihydroxyflavone
About This Item
assay
≥97.0% (HPLC)
SMILES string
COc1cc(ccc1O)C2=C(O)C(=O)c3ccc(O)cc3O2
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)