16760
Allyl phenoxyacetate
analytical standard
About This Item
Nivel de calidad
grado
analytical standard
Ensayo
≥99.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤0.3% water
índice de refracción
n20/D 1.514-1.518
n20/D 1.516 (lit.)
bp
265-266 °C (lit.)
densidad
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
C=CCOC(=O)COc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-8-13-11(12)9-14-10-6-4-3-5-7-10/h2-7H,1,8-9H2
Clave InChI
VUFZVGQUAVDKMC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
284.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
140 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)