Merck
154954-M
Supelco
Pentane
spectrophotometric grade, ≥99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
72.15
Beilstein:
969132
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.06
bp:
35-36 °C (lit.)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
spectrophotometric grade
densidad de vapor
2.48 (vs air)
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
500 °F
lim. expl.
~8.3 %
impurezas
≤0.01% water
residuo de evap.
≤0.0003%
índice de refracción
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
densidad
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorción UV
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 200 nm Amax: ≤0.60
λ: 210 nm Amax: ≤0.30
λ: 220 nm Amax: ≤0.06
λ: 245 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
cadena SMILES
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
Clave InChI
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-40.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-40 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)