15198
N,O-bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida
puriss. p.a., suitable for GC, ≥99.0% (GC)
Sinónimos:
BSTFA
About This Item
Productos recomendados
grado
for derivatization (GC/GC-MS)
puriss. p.a.
Ensayo
≥99.0% (GC)
idoneidad de la reacción
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.384 (lit.)
n20/D 1.384
bp
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
densidad
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
Clave InChI
XCOBLONWWXQEBS-KPKJPENVSA-N
Aplicación
Otras notas
sustituido por
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)