14424
Zinc chloride
purum, dry, ≥98%
Sinónimos:
Dichlorozinc
About This Item
vapor pressure
1 mmHg ( 428 °C)
grade
purum
assay
≥98%
quality
dry
impurities
≤0.3% total nitrogen (N)
≤1.5% oxide chloride (as ZnO)
mp
293 °C (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤3000 mg/kg
cation traces
Fe: ≤50 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?