Merck
14135
Supelco
Chlorantraniliprole-(N-methyl-d3)
analytical standard
Sinónimos:
3-Bromo-4′-chloro-1-(3-chloro-2-pyridyl)-2′-methyl-6′-(methyl-d3-carbamoyl)pyrazole-5-carboxanilide, 3-Bromo-N-[4-chloro-2-methyl-6-[(methyl-d3-amino)carbonyl]phenyl]-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide, Chlorantraniliprole-d3
Seleccione un Tamaño
5 MG
MXP 4,282.00
MXP 4,282.00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
MXP 4,282.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18D3H11BrCl2N5O2
Número de CAS:
Peso molecular:
486.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
MXP 4,282.00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mp
220-240 °C
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC1=CC=CN=C1N2N=C(Br)C=C2C(NC3=C(C(NC([2H])([2H])[2H])=O)C=C(Cl)C=C3C)=O
InChI
1S/C18H14BrCl2N5O2/c1-9-6-10(20)7-11(17(27)22-2)15(9)24-18(28)13-8-14(19)25-26(13)16-12(21)4-3-5-23-16/h3-8H,1-2H3,(H,22,27)(H,24,28)/i2D3
Clave InChI
PSOVNZZNOMJUBI-BMSJAHLVSA-N
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)