13013
Cloruro de litio
puriss., anhydrous, ≥98%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
grado
puriss.
Ensayo
≥98%
impurezas
≤0.001% heavy metals (as Pb)
mp
605 °C (lit.)
trazas de anión
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤100 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
cadena SMILES
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?